Få mere at vide
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide, 97%
Artikelnummer. 11406857
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11406857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14312.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
p-toluensulfonylmethylisocyanid er et syntetisk reagens, der anvendes til syntese af tripletlægemidler med 1,3,5-trioxazatriquinane-skelettet, pyrroler, oxazoler og i imidazoler. Det tjener som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Desuden bruges det i Van Leusen-reaktionen til at omdanne aldehyder til nitriler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Toluensulfonylmethylisocyanid er et syntetisk reagens, der bruges til syntese af tripletlægemidler med 1,3,5-trioxazatriquinane-skelettet, pyrroler, oxazoler og imidazoler. Det tjener som en isonitrilkomponent i en diastereoselektiv Passerini-reaktion. Desuden bruges det i Van Leusen-reaktionen til at omdanne aldehyder til nitriler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugt-, luft- og lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36635-61-7
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00000005
InChI nøgle CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
PubChem CID 161915
IUPAC navn 1-(isocyanomethylsulfonyl)-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
Smeltepunkt 109°C to 114°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3592382
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 195.24
Procent renhed ≥97%