Få mere at vide
p-Toluenesulfonylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. p-7020786
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435273
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12857.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5697-44-9 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5697-44-9
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00039487
InChI nøgle BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanide
PubChem CID 79776
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)sulfonylacetonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1842131
Formel vægt 195.24
Procent renhed ≥98%