Få mere at vide
p-Toluensulfonylacetonitril, 98+%
Artikelnummer. 11435273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435273 5 g 5g
11445273 25 g 25g
11455273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12857.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5697-44-9 | C9H9NO2S | 195,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5697-44-9
Molekylær formel C9H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00039487
InChI nøgle BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanide
PubChem CID 79776
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)sulfonylacetonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1842131
Formel vægt 195.24
Procent renhed ≥98%