Få mere at vide
p-Toluenesulfonylacetic acid, 98%
Artikelnummer. p-7043690
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11391507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02102.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3937-96-0 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
p-toluensulfonyleddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonyleddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3937-96-0
Molekylær formel C9H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 214.235
MDL nummer MFCD00021764
InChI nøgle AQDHXMBUTDLAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosylacetic acid, 4-toluenesulfonylacetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl acetic acid, 2-p-toluenesulfonyl acetic acid, tosylacetic acid, unii-yid78nf77o, p-toluenesulphonylacetic acid, 4-toluenesulphonylacetic acid, p-toluenesulfonylacetic acid, yid78nf77o
PubChem CID 77538
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)sulfonyleddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonylacetic acid
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Mængde 5 g
Beilstein 2331311
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 214.24
Procent renhed 98%