Få mere at vide
p-toluensulfonyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11391507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391507 5 g 5g
11301517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02102.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3937-96-0 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
p-toluensulfonyleddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonyleddikesyre anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3937-96-0
Molekylær formel C9H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 214.235
MDL nummer MFCD00021764
InChI nøgle AQDHXMBUTDLAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosylacetic acid, 4-toluenesulfonylacetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl acetic acid, 2-p-toluenesulfonyl acetic acid, tosylacetic acid, unii-yid78nf77o, p-toluenesulphonylacetic acid, 4-toluenesulphonylacetic acid, p-toluenesulfonylacetic acid, yid78nf77o
PubChem CID 77538
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)sulfonyleddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonylacetic acid
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2331311
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 214.24
Procent renhed 98%