Få mere at vide
p-toluensulfonyl semicarbazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438538
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438538 25 g 25g
15448538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61949.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10396-10-8 | C8H11N3O3S | 229.254 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10396-10-8
Molekylær formel C8H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 229.254
MDL nummer MFCD00072243
InChI nøgle VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
PubChem CID 82602
IUPAC navn [(4-methylphenyl)sulfonylamino]urinstof
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 229.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver