Få mere at vide
p-toluensulfonylisocyanat, 96 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679789 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10679789 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430761000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl isocyanate
CAS 4083-64-1
Smeltepunkt -2,0 °C
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 144,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H7NO3S
Lineær formel CH3C6H4SO2NCO
Brydningsindeks 1,5330 til 1,5350
MDL nummer MFCD00002030
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.29
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
InChI nøgle VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
IUPAC navn 4-methyl-N-(oxomethyliden)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 197.21
PubChem CID 77703
Formel vægt 197.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.