Få mere at vide
p-Toluensulfonylisocyanat, 95%
Artikelnummer. 11474000
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474000 25 g 25g
11498097 100 g 100g
11408107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17492.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197,21 g/mol
Det er et reagens, der bruges til at fremstille acetylerede syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyrer og N-tosylcarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat er blevet brugt som derivatiseringsreagens ved bestemmelse af 3-α -hydroxytibolon i humant plasma ved LC-MS/MS. Det anvendes også i derivatiseringsreagenset ved samtidig kvantitativ analyse af diethylenglycol og propylenglycol i farmaceutiske produkter ved HPLC og som reagens ved fremstillingen af acetylerede syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyrer og N-tosylcarbonamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et reagens, der bruges til at fremstille acetylerede syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyrer og N-tosylcarbonamider. -Toluensulfonylisocyanat er blevet brugt som derivatiseringsreagens ved bestemmelse af 3-α -hydroxytibolon i humant plasma ved LC-MS/MS. Det anvendes også i derivatiseringsreagenset ved samtidig kvantitativ analyse af diethylenglycol og propylenglycol i farmaceutiske produkter ved HPLC og som reagens ved fremstillingen af acetylerede syn-1,2-dioler, oxazolidin-2-oner, 2,3-diaminosyrer og N-tosylcarbonamider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærk
Holdes væk fra alkoholer, stærke baser, aminer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4083-64-1
Molekylær formel C8H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00002030
InChI nøgle VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
IUPAC navn 4-methyl-N-(oxomethyliden)benzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl isocyanate
Smeltepunkt 5 °C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 144 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 145 °C (293 °F)
Lugt Irriterende
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 391287
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 197.21
Procent renhed 95%