Få mere at vide
p-Toluenesulfonyl fluoride, 98%
Artikelnummer. p-7045845
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11388665
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12204.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
p-toluensulfonylfluorid bruges til sulfonylering af organometalliske reagenser som en simpel et-trins syntese af sulfoner. Det er nyttigt i behandlingen af Alzheimers sygdom. Det bruges til at studere DNS polymerase fra spinatbladekstrakter. Det blev brugt til isolering og adskillelse af Pseudomonas aeruginosa-membraner ved densitetssaccharosegradientcentrifugering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-16-3
Molekylær formel C7H7FO2S
Molekylvægt (g/mol) 174.189
MDL nummer MFCD00007421
InChI nøgle IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylfluorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl fluoride
Smeltepunkt 40°C to 41°C
Kogepunkt 112°C (16 mmHg)
Flammepunkt 105°C (221°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2208423
Formel vægt 174.19
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Toluenesulfonyl fluoride