Få mere at vide
p-toluensulfonylfluorid, 98%
Artikelnummer. 11398665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398665 25 g 25g
11388665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12204.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174,189 g/mol
p-toluensulfonylfluorid bruges til sulfonylering af organometalliske reagenser som en simpel et-trins syntese af sulfoner. Det er nyttigt i behandlingen af Alzheimers sygdom. Det bruges til at studere DNS polymerase fra spinatbladekstrakter. Det blev brugt til isolering og adskillelse af Pseudomonas aeruginosa-membraner ved densitetssaccharosegradientcentrifugering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-16-3
Molekylær formel C7H7FO2S
Molekylvægt (g/mol) 174.189
MDL nummer MFCD00007421
InChI nøgle IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylfluorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl fluoride
Smeltepunkt 40 °C til 41 °C
Kogepunkt 112 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2208423
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 174.19
Procent renhed 98%