Få mere at vide
p-toluensulfonylfluorid, 98%
Beskrivelse
p-toluensulfonylfluorid bruges til sulfonylering af organometalliske reagenser som en simpel et-trins syntese af sulfoner. Det er nyttigt i behandlingen af Alzheimers sygdom. Det bruges til at studere DNS polymerase fra spinatbladekstrakter. Det blev brugt til isolering og adskillelse af Pseudomonas aeruginosa-membraner ved densitetssaccharosegradientcentrifugering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonyl fluoride |
| Smeltepunkt | 40°C to 41°C |
| Kogepunkt | 112°C (16 mmHg) |
| Flammepunkt | 105°C (221°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2208423 |
| Formel vægt | 174.19 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonyl fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonyl fluoride