Få mere at vide
p-Toluensulfonylcyanid, 95%
Artikelnummer. 15335048 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15335048 5 g 5g
15325048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15335048 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455820050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19158-51-1 | C8H7NO2S | 181,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19158-51-1
Molekylær formel C8H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 181.21
InChI nøgle JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl cyanide, p-toluenesulfonyl cyanide, 4-methylbenzenesulfonyl cyanide, p-toluenesulphonyl cyanide, p-toluene sulfonyl cyanide, p-tolylsulfonyl cyanide, p-toluenesulfonylcyanide, benzenesulfonylcyanide, 4-methyl, benzenesulfonyl cyanide, 4-methyl, 4-methylphenyl sulfonylformonitrile
PubChem CID 87946
IUPAC navn (4-methylphenyl)sulfonylformonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl cyanide
Smeltepunkt 47,0 °C til 50,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 181.21
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulphonyl cyanide