Få mere at vide
p-Toluenesulfonyl chloride, 99+%
Artikelnummer. p-4509956 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
25g
2kg
500g
Artikelnummer. 10736161
Brand: Thermo Scientific Acros 139030250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-59-9
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.64
MDL nummer MFCD00007450
InChI nøgle YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 67.0°C to 69.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 134.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO2Cl
Mængde 25 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Merck Index 15,9693
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Formel vægt 190.65
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.