Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 67,0 °C til 69,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 134,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 128 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CH3C6H4SO2Cl |
| Mængde | 10 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.