Få mere at vide
p-Toluenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-7021985
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
Artikelnummer. 11421928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14547.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
p-toluensulfonylchlorid bruges som forstadie til fremstilling af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonylchlorid anvendes som en precursor i fremstillingen af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-59-9
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.64
MDL nummer MFCD00007450
InChI nøgle YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 146°C (15 mmHg)
Flammepunkt 128°C (262°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 607898
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9534
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formel vægt 190.65
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Toluene sulfonyl chloride
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt