Få mere at vide
p-toluensulfonylchlorid, 98%
Beskrivelse
p-toluensulfonylchlorid bruges som forstadie til fremstilling af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-toluensulfonylchlorid anvendes som en precursor i fremstillingen af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 67 °C til 70 °C |
| Tæthed | 1.35 |
| Kogepunkt | 146 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 128 °C (262 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 607898 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,9534 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride