Få mere at vide
p-toluensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11411928
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411928 1000 g 1000g
11421928 250 g 250g
11484000 500 g 500g
11431928 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11411928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14547.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190,64 g/mol
p-toluensulfonylchlorid bruges som forstadie til fremstilling af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonylchlorid anvendes som en precursor i fremstillingen af farvestoffer og saccharin. Det virker som et dehydreringsmiddel ved omdannelsen af urinstof til carbodiimid og omdanner alkoholer til de tilsvarende toluensulfonatestere. Det bruges også som et flydende middel til maling, et klæbemiddel, nitrocellulose, belægningsmateriale og som blødgører for polyamider. Desuden fungerer det som et antistatisk middel, som en glansforstærker i plastfilmpræparater og som et grundmateriale til galvaniseringsopløsninger.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-59-9
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.64
MDL nummer MFCD00007450
InChI nøgle YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Tæthed 1.35
Kogepunkt 146°C (15 mmHg)
Flammepunkt 128°C (262°F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN3261
Beilstein 607898
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9534
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formel vægt 190.65
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride