Få mere at vide
p-toluensulfonsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043311
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11382675
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00160.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.381 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4124-41-8
Molekylær formel C14H14O5S2
Molekylvægt (g/mol) 326.381
MDL nummer MFCD00008548
InChI nøgle PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
IUPAC navn (4-methylphenyl)sulfonyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic anhydride
Smeltepunkt 125°C to 130°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2223702
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 326.38
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Toluene-p-sulphonicanhydride