Få mere at vide
p-toluensulfonisk anhydrid, 95%
Artikelnummer. 10646394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646394 100 g Glasflaske 100g
10110762 5 g Glasflaske 5g
10068901 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 DKK
    3388.11 DKK / 100g
    Spare 101.89 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4124-41-8
Molekylær formel C14H14O5S2
Molekylvægt (g/mol) 326.39
MDL nummer MFCD00008548
InChI nøgle PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
IUPAC navn (4-methylphenyl)sulfonyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic anhydride
Smeltepunkt 124,0 °C til 126,0 °C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 11, IV, 376
Formel vægt 326.39
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.