Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonic anhydride |
| Smeltepunkt | 124,0 °C til 126,0 °C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 11, IV, 376 |
| Formel vægt | 326.39 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonic anhydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.