Få mere at vide
p-toluensulfonsyre, natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10669384
Brand: Thermo Scientific Acros 421231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-84-1
Molekylær formel C7H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI nøgle KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC navn natrium;4-methylbenzensulfonat
SMIL [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Smeltepunkt >400°C
Farve Hvid
Flammepunkt >500°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 194.19
Procent renhed ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.