Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonic acid, sodium salt |
| Smeltepunkt | >400°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >500°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 11,97 |
| Fieser | 11,535; 12,507 |
| Merck Index | 14,9533 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.