Beskrivelse
- p-toluensulfonsyre monohydrat er blevet brugt som reduktionsmiddel til reduktion af aminering af ketoner og aldehyder
- I nærvær af p-toluensulfonsyre monohydrat er nye deazaflavin-cholestan hybridforbindelser blevet syntetiseret i en kondensationsreaktion
- 2-Phenylethyl alfa-glucoside er også blevet syntetiseret i nærvær af p-toluensulfonsyre monohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 97 °C til 107 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1,23 til 1,24 g/cm³ ved 20 °C (Lettere) |
| Emballage | Glas |
| Mængde | 100 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate