Få mere at vide
p-Toluensulfonsyre monohydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 15265998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15265998 500 g 500g
15255998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15265998 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421215000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190,213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6192-52-5
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C til 108,0 °C
Flammepunkt 180 °C
Molekylær formel C7H10O4S
Lineær formel CH3C6H4SO3H·H2O
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Molekylvægt (g/mol) 190.213
Formel vægt 190.22
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.