Få mere at vide
p-Toluensulfonsyre monohydrat, 97,5 %, ren
Artikelnummer. 10489460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10489460 500 g Plastflaske 500g
10123760 1 kg Plastflaske 1kg
10357830 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10286913 5 kg Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10489460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171785000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.44 DKK
    371.65 DKK / 500g
    Spare 41.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6192-52-5 | C7H8O3S·H2O | 190,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6192-52-5
MDL nummer MFCD00142137
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt 100.0°C to 108.0°C
Farve Pink til hvid
Flammepunkt 180°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H8O3S·H2O
Lineær formel CH3C6H4SO3H·H2O
Mængde 500 g
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15, 9692
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekylvægt (g/mol) 190.22
Formel vægt 190.22
Procent renhed 97.5%
Grad Ren
Fysisk form Agglomerating Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.