Få mere at vide
p-toluensulfonsyre monohydrat, 97,5%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10357830
Brand: Thermo Scientific Acros 171780025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6192-52-5 | C7H8O3S·H2O | 190.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6192-52-5
MDL nummer MFCD00142137
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt 100.0°C to 108.0°C
Farve Pink til hvid
Flammepunkt 180°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H8O3S·H2O
Lineær formel CH3C6H4SO3H·H2O
Mængde 2.5 kg
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15, 9692
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekylvægt (g/mol) 190.22
Formel vægt 190.22
Procent renhed 97.5%
Grad Ren
Fysisk form Agglomerating Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.