Få mere at vide
p-Toluensulfonamid, 99%
Artikelnummer. 10745031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745031 250 g Glasflaske 250g
10696532 1 kg Glasflaske 1kg
10104293 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.85 DKK
    207.65 DKK / 250g
    Spare 22.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-55-3
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00011692
InChI nøgle LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonamide
Smeltepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 221,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 202 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO2NH2
Mængde 250 g
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,32 g/100 ml (25° c). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 171.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver