Få mere at vide
p-Toluensulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 11494000
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494000 250 g 250g
11450133 500 g 500g
11460133 2500 g 2500g
11470133 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12156.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171,214 g/mol
p-toluensulfonamid blev anvendt til at fremstille precursoren, der kræves til syntese af ethyl-6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat. Det virker som et derivat af ammoniak aktiveret til alkylering af alkylhalogenider, eksemplificeret ved syntesen af N-tosyl-2,3-dihydroisoindol fra o-xylylendibromid. Det er en forløber for N-tosyliminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonamid blev anvendt til at fremstille precursoren, der kræves til syntese af ethyl-6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat. Det virker som et derivat af ammoniak aktiveret til alkylering af alkylhalogenider, eksemplificeret ved syntesen af N-tosyl-2,3-dihydroisoindol fra o-xylylendibromid. Det er en forløber for N-tosyliminer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-55-3
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.214
MDL nummer MFCD00011692
InChI nøgle LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonamide
Smeltepunkt 136 °C til 139 °C
Kogepunkt 221 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 202 °C (395 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 472689
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 171.22
Procent renhed ≥98%