Få mere at vide
p-Toluamide, 98+%
Artikelnummer. p-7081540
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11454603
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11559.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-55-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-55-6
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00008002
InChI nøgle UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
PubChem CID 69274
IUPAC navn 4-methylbenzamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluamide
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 25 g
Beilstein 774353
Formel vægt 135.17
Procent renhed ≥98%