Få mere at vide
p-Toluamid, 98+%
Artikelnummer. 11474603
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474603 500 g 500g
11454603 25 g 25g
11464603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11559.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 619-55-6 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-55-6
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00008002
InChI nøgle UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
PubChem CID 69274
IUPAC navn 4-methylbenzamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluamide
Smeltepunkt 158 °C til 160 °C
Mængde 500 g
Beilstein 774353
Formel vægt 135.17
Procent renhed ≥98%