Få mere at vide
p-Tolualdehyd, 99+%
Artikelnummer. 10537752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537752 100 g Glasflaske 100g
10229750 5 g Glasflaske 5g
10015670 500 g Glasflaske 500g
11944781 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10537752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421141000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-87-0
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00006954
InChI nøgle FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC navn 4-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolualdehyde
Navn note 99+%
Smeltepunkt -6,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 204,0 °C til 205,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CHO
Brydningsindeks 1,5420 til 1,5480
Mængde 100 g
Beilstein 07,297
Specifik vægtfylde 1.015
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,25 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 120.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske