Få mere at vide
p-Tolualdehyd, 98%
Beskrivelse
p-Tolualdehyd bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, farvestoffer, parfumer og agrokemikalier. Det bruges også som fikseringsmiddel af smagsstoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt, der bruges til krydderier, triphenylmethan farvestofsyntese osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Tolualdehyd bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler, farvestoffer, parfumer og agrokemikalier. Det bruges også som fikseringsmiddel af smagsstoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt, der bruges til krydderier, triphenylmethan farvestofsyntese osv.
Opløselighed Det er lidt
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med stærke baser, Stærke oxidationsmidler, Stærke reduktionsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Tolualdehyde |
| Smeltepunkt | -6 °C |
| Tæthed | 1.018 |
| Kogepunkt | 204 °C |
| Flammepunkt | 80 °C (176 °F) |
| Brydningsindeks | 1.546 |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 385772 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Den er let opløselig i vand. |
| Vis mere |