Få mere at vide
p-Tolualdehyde, 98%
Artikelnummer. 11410213
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410213 100 g 100g
11414010 5 g 5g
11420213 500 g 500g
11430213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11410213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11384.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
p-Tolualdehyd bruges som et mellemprodukt til syntese af lægemidler, farvestoffer, parfumer og agrokemikalier. Det bruges også som fikseringsmiddel af smagsstoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt, der bruges til krydderier, triphenylmethan farvestofsyntese osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Tolualdehyd bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler, farvestoffer, parfumer og agrokemikalier. Det bruges også som fikseringsmiddel af smagsstoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt, der bruges til krydderier, triphenylmethan farvestofsyntese osv.
Opløselighed Det er lidt
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med stærke baser, Stærke oxidationsmidler, Stærke reduktionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-87-0
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00006954
InChI nøgle FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC navn 4-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolualdehyde
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 100 g
Beilstein 385772
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%