Få mere at vide
p-Tolualdehyd, 97%
Artikelnummer. 10447530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447530 100 g Glasflaske 100g
10457530 500 g Glasflaske 500g
10105593 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139001000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-87-0
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00006954
InChI nøgle FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC navn 4-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale p-Tolualdehyde
Navn note 97%
Smeltepunkt -6,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0150g/mL
Kogepunkt 204,0 °C til 205,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CHO
Brydningsindeks 1,5420 til 1,5480
Mængde 100 g
Beilstein 07, 297
Specifik vægtfylde 1.015
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,25 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Tolualdehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Tolualdehyde