Få mere at vide
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10455281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10455281 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10455281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Terphenyl
Navn note 99%
CAS 92-94-4
Smeltepunkt 209.0°C to 216.0°C
Farve White
Kogepunkt 383.0°C
Flammepunkt 207°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C18H14
Lineær formel C6H5C6H4C6H5
MDL nummer MFCD00003061
Mængde 1 g
Beilstein 05, 695
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn 1,4-diphenylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 230.31
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Formel vægt 230.31
Procent renhed 99%
Grad Pure
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Terphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /