Få mere at vide
p-Terphenyl, 99+%
Description
p-terphenyl er et specialmateriale og kan bruges i ioniseret strålingsdetektorer, ikke-polær laserfarve og enkeltmolekyle optisk sonde til scanning nærfeltsmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
specialmateriale og kan bruges i ioniseret strålingsdetektorer, ikke-polær laserfarve og enkeltmolekyle optisk sonde til scanning nærfeltsmikroskopi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i varm benzen. Meget opløselig i varm ethylalkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | p-Terphenyl |
| Smeltepunkt | 212 °C til 215 °C |
| Tæthed | 1.23 |
| Kogepunkt | 405 °C |
| Flammepunkt | 207 °C (404 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1908447 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i varm benzen. Meget opløseligt i varm ethylalkohol. |
| Formel vægt | 230.31 |
| Procent renhed | ≥99% |