Få mere at vide
p-Terphenyl, 99+%
Artikelnummer. 11434010
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 11434010
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14833.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
p-terphenyl er et specialmateriale og kan bruges i ioniseret strålingsdetektorer, ikke-polær laserfarve og enkeltmolekyle optisk sonde til scanning nærfeltsmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser p-terphenyl er et
specialmateriale og kan bruges i ioniseret strålingsdetektorer, ikke-polær laserfarve og enkeltmolekyle optisk sonde til scanning nærfeltsmikroskopi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i varm benzen. Meget opløselig i varm ethylalkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-94-4
Molekylær formel C18H14
Molekylvægt (g/mol) 230.31
MDL nummer MFCD00003061
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC navn 1,4-diphenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Terphenyl
Smeltepunkt 212°C to 215°C
Tæthed 1.23
Kogepunkt 405°C
Flammepunkt 207°C (404°F)
Mængde 250 g
Beilstein 1908447
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol.
Formel vægt 230.31
Procent renhed ≥99%