Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals p-terphenyl, 99+%, ren
Artikelnummer. 10513881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513881 25 g Plastflaske 25g
10626342 100 g Plastflaske 100g
10361424 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513881 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 137920250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-94-4
Molekylær formel C18H14
Molekylvægt (g/mol) 230.31
MDL nummer MFCD00003061
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
IUPAC navn 1,4-diphenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Terphenyl
Navn note Pure
Smeltepunkt 209,0 °C til 216,0 °C
Farve Hvid til beige
Tæthed 207g/mL
Kogepunkt 383,0 °C
Flammepunkt 207 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5C6H4C6H5
Mængde 25 g
Beilstein 05, 695
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen og toluen
Formel vægt 230.31
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Crystalline Powder, Shiny Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Terphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl