Få mere at vide
p-Sexiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029150
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15443497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26586.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4499-83-6 | C36H26 | 458.604 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4499-83-6
Molekylær formel C36H26
Molekylvægt (g/mol) 458.604
MDL nummer MFCD00039559
InChI nøgle ZEMDSNVUUOCIED-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-sexiphenyl, p-hexaphenyl, p-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 1-phenyl-4-4-4-4-phenylphenyl phenyl phenyl benzene, p-sexiphenylene, acmc-209k0d, phthalocyanine lead ii purified by sublimation, 1,1':4',1:4,1'-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 4,4'-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 78254
IUPAC navn 1-phenyl-4-[4-[4-(4-phenylphenyl)phenyl]phenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=CC=C6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Sexiphenyl
Smeltepunkt >400°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 458.59
Procent renhed 95%