missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Phenyl-p-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21O3P/c1-5-21-22(20,16-9-7-6-8-10-16)18(19)17-14(3)11-13(2)12-15(17)4/h6-12H,5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 316.1228 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?