CAS RN 84434-11-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
p-Phenyl-p-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic Acid Ethyl Ester, TRC
CAS: 84434-11-7 Molekylær formel: C18 H21 O3 P Molekylvægt (g/mol): 316.33 Synonym: Phosphinic acid, phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-, ethyl ester (9CI),2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine oxide,2,4,6-Trimethylbenzoylphenylethoxyphosphine oxide,Darocur TPO-L,Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphinate,Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate,Irgacure TPO-L,JRcure TPO-L,LR 8893X,Lucirin LR 8893X,Lucirin TPO Liquid,Lucirin TPO-L,Omnirad TPO-L,Speedcure TPO-L,TPO-L IUPAC navn: [ethoxy(phenyl)phosphoryl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone SMIL: CCOP(=O)(C(=O)c1c(C)cc(C)cc1C)c2ccccc2