missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(p-Nitrobenzylidene)malonic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30479804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479804 1 g
30475744 100 mg
30469759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4936901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22399-00-4
Molekylær formel C14 H15 N O6
Molekylvægt (g/mol) 293.272
Synonym Diethyl (4-Nitrobenzylidene)Malonate, Diethyl (P-Nitrobenzylidene)Malonate, Diethyl 2-(4-Nitrobenzylidene)Malonate, [(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester, [(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester
IUPAC navn diethyl 2-[(4-nitrophenyl)methylidene]propanedioate
SMIL CCOC(=O)C(=Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (P-Nitrobenzylidene)Malonic Acid Diethyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15NO6/c1-3-20-13(16)12(14(17)21-4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)15(18)19/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 293.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.