CAS RN 22399-00-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(p-Nitrobenzylidene)malonic Acid Diethyl Ester, TRC
CAS: 22399-00-4 Molekylær formel: C14 H15 N O6 Molekylvægt (g/mol): 293.272 Synonym: Diethyl (4-Nitrobenzylidene)Malonate,Diethyl (P-Nitrobenzylidene)Malonate,Diethyl 2-(4-Nitrobenzylidene)Malonate,[(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester,[(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester IUPAC navn: diethyl 2-[(4-nitrophenyl)methylidene]propanedioate SMIL: CCOC(=O)C(=Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC