Få mere at vide
p-Nitrobenzyl-(5R,6S)-2-(diphenylphosphoryloxy)-6-((1R)-1-hydroxyethyl)carbapen-2-em-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | P-Nitrobenzyl-(5R,6S)-2-(Diphenylphosphoryloxy)-6-((1R)-1-Hydroxyethyl)Carbapen-2-Em-3-Carboxylate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H25N2O10P/c1-18(31)25-23-16-24(40-41(36,38-21-8-4-2-5-9-21)39-22-10-6-3-7-11-22)26(29(23)27(25)32)28(33)37-17-19-12-14-20(15-13-19)30(34)35/h2-15,18,23,25,31H,16-17H2,1H3/t18-,23-,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 580.1247 |