CAS RN 75321-08-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
p-Nitrobenzyl-(5R,6S)-2-(diphenylphosphoryloxy)-6-((1R)-1-hydroxyethyl)carbapen-2-em-3-carboxylate, TRC
CAS: 75321-08-3 Molekylær formel: C28 H25 N2 O10 P Molekylvægt (g/mol): 580.48 IUPAC navn: (4-nitrophenyl)methyl (5R,6S)-3-diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate SMIL: C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2Cc(=C(N2C1=O)C(=O)Occ3Ccc(Cc3)[N+](=O)[O-])Op(=O)(Oc4Ccccc4)Oc5Ccccc5