Få mere at vide
p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride, Molekylærbiologisk Reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456451 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456451 50 mg 50mg
11466451 250 mg 250mg
11476451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219399950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 DKK
    242.92 DKK / 50mg
    Spare 12.08 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 298-83-9
Molekylær formel C40H30Cl2N10O6
Molekylvægt (g/mol) 817.644
MDL nummer MFCD00012159
InChI nøgle FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC navn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichlorid
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Navn note For HPLC analysis
Farve Gul
Analyseprocentområde 0.981
Mængde 50 mg
Formel vægt 817.6
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-nitro blue tetrazolium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'ylene)ditetrazolium dichlorid