Få mere at vide
p-methylstyren, 97 %, stabiliseret
Artikelnummer. 11914461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914461 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10357200 10 mL Glasflaske 10ml
10353812 100 mL Glasflaske 100ml
10458152 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11914461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127700025
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-97-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008621
InChI nøgle JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Methylstyrene
Smeltepunkt -34,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8960g/mL
Kogepunkt 170,0 °C til 175,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH=CH2
Brydningsindeks 1,5410 til 1,5430
Mængde 2.5 L
Beilstein 05,485
Specifik vægtfylde 0.896
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator 0,1% 3, 5-di-tert.-butylkatechol
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.