Få mere at vide
p-methylstyren, 98%, stabiliseret, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10458152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458152 500 mL Glasflaske 500ml
10357200 10 mL Glasflaske 10ml
10353812 100 mL Glasflaske 100ml
11914461 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127705000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-97-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008621
InChI nøgle JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale p-Methylstyrene
Smeltepunkt -34.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8960g/mL
Kogepunkt 170.0°C to 175.0°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH=CH2
Brydningsindeks 1.5410 to 1.5430
Mængde 500 mL
Beilstein 05,485
Specifik vægtfylde 0.896
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Methylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.