Få mere at vide
p-methylstyren, 97 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10353812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10353812 100 mL Glasflaske 100ml
10357200 10 mL Glasflaske 10ml
10458152 500 mL Glasflaske 500ml
11914461 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10353812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127701000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-97-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008621
InChI nøgle JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Methylstyrene
Smeltepunkt -34,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8960g/mL
Kogepunkt 170,0 °C til 175,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH=CH2
Brydningsindeks 1,5410 til 1,5430
Mængde 100 mL
Beilstein 05,485
Specifik vægtfylde 0.896
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator 0,1% 3, 5-di-tert.-butylkatechol
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.