Få mere at vide
p-Mentha-8-thiol-3-on, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455956
compliance-icons compliance-icons
p-Mentha-8-thiol-3-on, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026334
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11455956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22287.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186.313 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38462-22-5
Molekylær formel C10H18OS
Molekylvægt (g/mol) 186.313
MDL nummer MFCD00012393
InChI nøgle RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
IUPAC navn 5-methyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Mentha-8-thiol-3-one
Navn note cis + trans
Tæthed 1
Kogepunkt 270°C to 272°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 186.31
Procent renhed 97%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10203918 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerB22287.14,B22287.06
Partinummer10202550 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerB22287.14,B22287.06
Partinummer10224893 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerB22287.14,B22287.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Mentha-8-thiol-3-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Mentha-8-thiol-3-one
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
p-Mentha-8-thiol-3-on, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >